Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Til brug som korrosionshæmmer, i pigmentfremstilling CAS ∣ : 10034-82-9 ∣ CrH8Na2O8 ∣ 234,032 g/mol
Korrosionshæmmer, pigmentfremstilling Natriumchromattetrahydrat anvendes som korrosionshæmmer, trækonserveringsmiddel og som hjælpemiddel i tekstilindustrien. Det fungerer som oxidant, der bruges til at fremstille carboxylsyrer og ketoner fra henholdsvis primære og sekundære alkoholer. Derudover bruges det som udgangsmateriale til fremstilling af andre kromforbindelser og som katalysator i organisk syntese, især lægemidler og agrokemikalier.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy.