Få mere at vide
Natriumchromattetrahydrat, 99+%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Applikationer
Natriumchromattetrahydrat anvendes som korrosionshæmmer, trækonserveringsmiddel og som hjælpemiddel i tekstilindustrien. Det fungerer som oxidant, som bruges til at fremstille carboxylsyrer og ketoner fra henholdsvis primære og sekundære alkoholer. Derudover bruges det som udgangsmateriale til fremstilling af andre kromforbindelser og som katalysator i organisk syntese, især lægemidler og agro-kemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke reduktionsmidler, organiske materialer, stærke syrer, brændbare materialer og pulveriserede metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chromate tetrahydrate |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 2.73 |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,8601 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 234,04 (161,97 Vandfri) |
| Procent renhed | ≥99% |
| Vis mere |