Få mere at vide
Sodium chromate tetrahydrate, 99+%
Artikelnummer. 11488107
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488107 100 g 100g
11498107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17499.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10034-82-9 | CrH8Na2O8 | 234.032 g/mol
Natriumchromatetrahydrat bruges som korrosionsinhibitor, træbeskyttelsesmiddel og et hjælpestof i tekstilindustrien. Det tjener som en oxidant, der bruges til at fremstille carboxylsyrer og ketoner fra henholdsvis primære og sekundære alkoholer. Yderligere bruges det som et udgangsmateriale til fremstilling af andre chromforbindelser og som en katalysator i organisk syntese, især lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumchromat-tetrahydrat bruges som korrosionsinhibitor, træbeskyttelsesmiddel og et hjælpestof i tekstilindustrien. Det tjener som en oxidant, der bruges til at fremstille carboxylsyrer og ketoner fra henholdsvis primære og sekundære alkoholer. Yderligere bruges det som et udgangsmateriale til fremstilling af andre chromforbindelser og som en katalysator i organisk syntese, især lægemidler og agrokemikalier.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke reduktionsmidler, organiske materialer, stærke syrer, brændbare materialer og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10034-82-9
Molekylær formel CrH8Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 234.032
MDL nummer MFCD00149167
InChI nøgle AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium chromate tetrahydrate, cro4.2na.4h2o, acmc-20ajol, disodium chromate tetrahydrate, ksc492q3d, disodium chromate 2-tetrahydrate, sodium chromate tetrahydrate, reagent grade, sodium chromate tetrahydrate, p.a
PubChem CID 22146515
IUPAC navn dinatrium;dioxid(dioxo)chrom;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chromate tetrahydrate
Mængde 100 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,8601
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 234.04 (161.97 Anhydrous)
Procent renhed ≥99%
Lugt Odorless
Tæthed 2.73