Få mere at vide
Sodium chromate, anhydrous, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498823
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498823 100 g 100g
11408833 500 g 500g
11418833 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11498823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10547.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
Sodium chromate anhydrous is used as a corrosion inhibitor in the petroleum industry, wood preservative and dyeing auxiliary in the textile industry. It is also used to prepare pigments for paints and inks. It also finds use in pharmaceuticals to determine red blood cell volume. In synthetic chemistry, it is utilized as an oxidant to convert primary alcohols and secondary alcohols to carboxylic acids and ketones respectively.
Solubility
Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with combustible materials and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-11-3
Molekylær formel ClNaO3
Molekylvægt (g/mol) 106.44
MDL nummer MFCD00003484
InChI nøgle YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
SMIL [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chromate
Smeltepunkt 792°C
Navn note Anhydrous
Mængde 100 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,8601
Synonym sodium chromate
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
IUPAC navn disodium dioxochromiumbis(olate)
Formel vægt 161.97
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.72