Få mere at vide
Sodium chromate, 98+%, anhydrous
Artikelnummer. 10591134 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10591134 500 g Plastflaske 500g
10278613 5 g Plastic bottle 5g
10774184 25 g Plastflaske 25g
10784184 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10591134 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 377875000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Sodium chromate, 98+%, CrNa2O4, CAS Number-7775-11-3, asex, atlacide, chlorate de sodium, chloric acid, sodium salt, chlorsaure, desolet, kusatol, rasikal, sodium chlorate, tumbleleaf, 500g, 98% min. (Iodometry), CHEBI:65242, Yellow, 231-889-5, 161.97, GHS Signal Word: Danger | CAS: 7775-11-3 | CrNa2O4 | 191.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7775-11-3
Molekylær formel CrNa2O4
Molekylvægt (g/mol) 191.97
MDL nummer MFCD00003484
InChI nøgle PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
SMIL [Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chromate
Smeltepunkt 792.0°C
Navn note Anhydrous
Farve Gul
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98% min. (Iodometry)
Lineær formel Na2CrO4
Merck Index 15, 8736
Opløselighedsinformation Solubility in water: 530g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in ethanol
IUPAC navn natriumchromat
Formel vægt 161.97
Procent renhed ≥98%
Emballage Plastflaske