Få mere at vide
Sodium Cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7 Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-D7 Sulfate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O4S.Na/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-32(28,29)30)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5;/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-;/m1./s1/i1D3,2D3,18D; |
| Formel vægt | 495.34 |