Få mere at vide
Natriumcholathydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023480
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. 11458936
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17074.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Biokemisk solubiliseringsmiddel Natriumcholathydrat er et ikke-denaturerende detergent, der bruges til ekstraktion af membranproteiner. Det er involveret i undersøgelsen for at vurdere infiltration af tryksatte promotoropløsninger i en mesoporøs silica. Yderligere tjener det som et biokemisk solubiliseringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biokemisk solubiliseringsmiddel Natriumcholathydrat er et ikke-denaturerende detergent, der bruges til ekstraktion af membranproteiner. Det er involveret i undersøgelsen for at vurdere infiltration af tryksatte promotoropløsninger i en mesoporøs silica. Yderligere tjener det som et biokemisk solubiliseringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 206986-87-0
Molekylær formel C24H39NaO5
Molekylvægt (g/mol) 430.56
MDL nummer MFCD00064138 MFCD00003672
InChI nøgle NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
PubChem CID 23679061
IUPAC navn natrium; (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5, 6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat;hydrat
SMIL [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium cholate hydrate
Mængde 10 g
Beilstein 3582354
Synonym sodium cholate hydrate, cholalic acid sodium salt, c24h39o5.na.h2o, sodium cholate hydrate, bioxtra, sodium cholate hydrate dried material, nt, sodium cholate hydrate, from ox and/or sheep bile, 3, a,7, a,12, a-trihydroxy-5, a-cholan-24-oic acid sodium salt, sodium cholate hydrate, suitable for cell culture, bioreagent, 4r-4-1s,2s,7s,11s,16s,5r,9r,10r,14r,15r-5,9,16-trihydroxy-2,15-dimethylte tracyclo 8.7.0.0<2,7>.0<11,15*gt; heptadec-14-yl pentanoic acid, sodium salt, hyd rate, sodium cholate hydrate, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production.
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +32° (c=0.5 in Water)
Formel vægt 430.56 (Anhydrous)
Procent renhed 99%