Få mere at vide
Natriumcholathydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Biokemisk solubiliseringsmiddel Natriumcholathydrat er et ikke-denaturerende detergent, der bruges til ekstraktion af membranproteiner. Det er involveret i undersøgelsen for at vurdere infiltration af tryksatte promotoropløsninger i en mesoporøs silica. Yderligere tjener det som et biokemisk solubiliseringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biokemisk solubiliseringsmiddel Natriumcholathydrat er et ikke-denaturerende detergent, der bruges til ekstraktion af membranproteiner. Det er involveret i undersøgelsen for at vurdere infiltration af tryksatte promotoropløsninger i en mesoporøs silica. Yderligere tjener det som et biokemisk solubiliseringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium cholate hydrate |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 3582354 |
| Synonym | sodium cholate hydrate, cholalic acid sodium salt, c24h39o5.na.h2o, sodium cholate hydrate, bioxtra, sodium cholate hydrate dried material, nt, sodium cholate hydrate, from ox and/or sheep bile, 3, a,7, a,12, a-trihydroxy-5, a-cholan-24-oic acid sodium salt, sodium cholate hydrate, suitable for cell culture, bioreagent, 4r-4-1s,2s,7s,11s,16s,5r,9r,10r,14r,15r-5,9,16-trihydroxy-2,15-dimethylte tracyclo 8.7.0.0<2,7>.0<11,15> heptadec-14-yl pentanoic acid, sodium salt, hyd rate, sodium cholate hydrate, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production. |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | +32° (c=0,5 i vand) |
| Formel vægt | 430,56 (Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |