Få mere at vide
Natriumcholathydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458936
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458936 10 g 10g
11468936 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17074.09
 Begrænset vare
På lager
Biokemisk solubiliseringsmiddel Natriumcholathydrat er et ikke-denaturerende detergent, der bruges til ekstraktion af membranproteiner. Det er involveret i undersøgelsen for at vurdere infiltration af tryksatte promotoropløsninger i en mesoporøs silica. Yderligere tjener det som et biokemisk solubiliseringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Biokemisk solubiliseringsmiddel Natriumcholathydrat er et ikke-denaturerende detergent, der bruges til ekstraktion af membranproteiner. Det er involveret i undersøgelsen for at vurdere infiltration af tryksatte promotoropløsninger i en mesoporøs silica. Yderligere tjener det som et biokemisk solubiliseringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 206986-87-0
Molekylær formel C24H39NaO5
Molekylvægt (g/mol) 430.56
MDL nummer MFCD00064138 MFCD00003672
InChI nøgle NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
PubChem CID 23679061
IUPAC navn natrium; (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5, 6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat;hydrat
SMIL [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium cholate hydrate
Mængde 10 g
Beilstein 3582354
Synonym sodium cholate hydrate, cholalic acid sodium salt, c24h39o5.na.h2o, sodium cholate hydrate, bioxtra, sodium cholate hydrate dried material, nt, sodium cholate hydrate, from ox and/or sheep bile, 3, a,7, a,12, a-trihydroxy-5, a-cholan-24-oic acid sodium salt, sodium cholate hydrate, suitable for cell culture, bioreagent, 4r-4-1s,2s,7s,11s,16s,5r,9r,10r,14r,15r-5,9,16-trihydroxy-2,15-dimethylte tracyclo 8.7.0.0<2,7>.0<11,15*gt; heptadec-14-yl pentanoic acid, sodium salt, hyd rate, sodium cholate hydrate, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production.
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation +32° (c=0,5 i vand)
Formel vægt 430,56 (Vandfri)
Procent renhed 99%