Få mere at vide
Natriumchlordifluoracetat, 97%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Reaktioner af aldehyder med triphenylphosphin og natriumchlordifluoracetat giver 1,1-difluorolefiner. Det er en generel reaktion og en et-trins syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Reaktioner af aldehyder med triphenylphosphin og natriumchlordifluoracetat giver 1,1-difluorolefiner. Det er en generel reaktion og en et-trins syntese.
Opløselighed Opløselig i dimethoxyethan, diglyme
(0,60 g ml-1), triglyme, dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chlorodifluoroacetate |
| Smeltepunkt | ∼195 °C (dekomponering) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 4162363 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethoxyethan, diglym (0,60 g ml-1), triglym, dimethylformamid. |
| Formel vægt | 152.46 |
| Procent renhed | 97% |