Få mere at vide
Natriumchlordifluoracetat, 97%
Artikelnummer. 11442408
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442408 25 g 25g
11452408 100 g 100g
11462408 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15756.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1895-39-2 | C2ClF2NaO2 | 152,457 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Reaktioner af aldehyder med triphenylphosphin og natriumchlordifluoracetat giver 1,1-difluorolefiner. Det er en generel reaktion og en et-trins syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Reaktioner af aldehyder med triphenylphosphin og natriumchlordifluoracetat giver 1,1-difluorolefiner. Det er en generel reaktion og en et-trins syntese.
Opløselighed Opløselig i dimethoxyethan, diglyme
(0,60 g ml-1), triglyme, dimethylformamid.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1895-39-2
Molekylær formel C2ClF2NaO2
Molekylvægt (g/mol) 152.457
MDL nummer MFCD00064771
InChI nøgle MRTAVLDNYYEJHK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorodifluoroacetate, sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium salt, sodium chloro difluoro acetate, acetic acid, chlorodifluoro-, sodium salt, sodiumchlorodifluoroacetate, difluorochloroacetic acid sodium salt, sodium difluorochloroacetate, chlorodifluoroacetic acid sodium
PubChem CID 2734985
IUPAC navn natrium;2-chlor-2,2-difluoracetat
SMIL C(=O)(C(F)(F)Cl)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chlorodifluoroacetate
Smeltepunkt ∼195 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 4162363
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethoxyethan, diglym (0,60 g ml-1), triglym, dimethylformamid.
Formel vægt 152.46
Procent renhed 97%