Få mere at vide
Sodium Chloroacetate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15850881
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15850881 500 g
15840881 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15850881 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8202930500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3926-62-3
Tekniske data
MDL nummer MFCD00002684
Mængde 500 g
Synonym Sodium chloroacetate, Chloroacetic acid sodium salt, Sodium chloroacetate
Molekylvægt (g/mol) 116.48