Få mere at vide
Natriumchloracetat, 98%
Artikelnummer. 11489523
Skift visning
Mængde:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489523 500 g 500g
11413980 250 g 250g
11499523 2500 g 2500g
11359216 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11489523 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12379.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116,476 g/mol
Natriumchloracetat bruges til at fremstille farvestoffer og aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som lugtmiddel, overfladeaktivt middel og viskositetsjustering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumchloracetat bruges til at fremstille farvestoffer og aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som lugtmiddel, overfladeaktivt middel og viskositetsjustering.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ether, chloroform, benzen og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3926-62-3
Molekylær formel C2H2ClNaO2
Molekylvægt (g/mol) 116.476
MDL nummer MFCD00002684
InChI nøgle FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
IUPAC navn natrium;2-chloracetat
SMIL C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloroacetate
Smeltepunkt ∽199 °C (dekomponering)
Flammepunkt 270 °C (518 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel CH2CO2Na
Mængde 500 g
FN nummer UN2659
Beilstein 3597157
Merck Index 14,2112
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ether, kloroform, benzen og alkohol.
Formel vægt 116.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium chloroacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloroacetate