Få mere at vide
Natriumchloracetat, 98%
Beskrivelse
Natriumchloracetat bruges til at fremstille farvestoffer og aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som lugtmiddel, overfladeaktivt middel og viskositetsjustering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Natriumchloracetat bruges til at fremstille farvestoffer og aktive farmaceutiske ingredienser. Det bruges også som lugtmiddel, overfladeaktivt middel og viskositetsjustering.
Opløselighed
Opløseligt i vand, ether, chloroform, benzen og alkohol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloroacetate |
| Smeltepunkt | ∼199 °C (dekomponering) |
| pH | 6 |
| Flammepunkt | 270 °C (518 °F) |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lugt | Karakteristik |
| Lineær formel | ClCH2CO2Na |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2659 |
| Beilstein | 3597157 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium chloroacetate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloroacetate