Få mere at vide
Natriumklorit (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30012661
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012661 50 g
30004195 100 g
30010769 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS61519050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-19-2
Molekylær formel Cl O2 . Na
Molekylvægt (g/mol) 90.4416
Synonym Sodium Chlorite (Technical Grade), Chlorous acid, sodium salt (1:1), Chlorous acid, sodium salt (8CI,9CI), Alcide LD, Chloro-Clean, Chloro-Clean (chlorite), Dioxychlor, Neo Silox D, Silbrite 25, Silbrite 80, Sodium chlorite, Textone
IUPAC navn natrium; klorit
SMIL [Na+].[O-]Cl=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chlorite
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Formel vægt 89.9485