Få mere at vide
Natriumchlorit, teknisk nominelt 80%
Beskrivelse
Natriumklorit anvendes i in situ-generering af klordioxid til fjernelse af tekstiler, blegning, papirmasse- og papirindustrier. Det fungerer som desinfektionsmiddel i vandbehandlingsanlæg og som konserveringsmiddel i øjendråber. Det bruges også i kontaktlinse-rengøringsopløsning og til desinfektion af luftkanaler. Det er forbundet med zinkklorid og bruges som komponent i terapeutiske skyl, tandpastaer, mundsprays og geler. Det anvendes til syntese af 4-oxo-2-alkensyre fra alkylfuraner. Derudover indgår det som reagens i Pinnick-oxidationsreaktionen til fremstilling af carboxylsyre fra aldehyder.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chlorite |
| Smeltepunkt | 180 °C til 200 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Flager eller pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Udseende | Hvid flage/pulver |
| Analyseprocentområde | Nominalt 80% |
| Molekylær formel | ClNaO2 |
| Synonym | sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium chlorite, technical grade
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite