Få mere at vide
Sodium chlorite, tech. nominally 80%
Artikelnummer. 11317857
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317857 500 g 500g
11337857 2 kg 2kg
11327857 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11317857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014265.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Sodium chlorite, ClNaO3, CAS Number-7758-19-2, 7775-09-9, 1310-73-2, 497-19-8, 7647-14-5, 7757-82-6, chlorate de sodium, asex, chloric acid, sodium salt, atlacide, tumbleleaf, rasikal, kusatol, chlorsaure, desolet, sodium chlorate, 10kg, White flake/powder, Nominally 80%, CHEBI:65242 | CAS: 7758-19-2 | ClNaO3 | 106.44 g/mol
Natriumchlorit bruges til in situ-generering af chlordioxid til stripning af tekstil-, blegnings-, papirmasse- og papirindustrien. Det virker som et desinfektionsmiddel i vandbehandlingsanlæg og som konserveringsmiddel i øjendråber. Det bruges også i rengøringsopløsninger til kontaktlinser og til rengøring af luftkanaler. Det er forbundet med zinkchlorid og bruges som en komponent i terapeutiske skylninger, tandpastaer, mundspray og geler. Det bruges til syntese af 4-oxo-2-alkensyrer fra alkylfuraner. Yderligere er det involveret som et reagens i Pinnick-oxidationsreaktion for at fremstille carboxylsyre fra aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-19-2 , 7775-09-9 , 1310-73-2 , 497-19-8 , 7647-14-5 , 7757-82-6
MDL nummer MFCD00003478
IUPAC navn natrium; chlorit
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Sodium chlorite
Smeltepunkt 180°C to 200°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Flakes or Powder
Mængde 500 g
Analyseprocentområde Nominally 80%
Molekylær formel ClNaO3
Synonym sodium;chlorite, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
InChI nøgle YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Formel vægt 90.44
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Sodium chlorite: 80.0%; Sodium chlorate: 3.0%; Sodium hydroxide: 3.0%; Sodium carbonate: 2.0%; Sodium chloride: 10.0%; Sodium sulphate: 0.3%; Water: 1.7%
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White flake/powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium chlorite, technical grade
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.