Få mere at vide
Sodium Chlorite, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15692640 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Dimensione della confezione
15692640 1 kg 1kg
15602650 5 g 5g
15682640 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15692640 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2441551KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Technical Grade, 80%
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-19-2
Molekylær formel ClNaO2
Molekylvægt (g/mol) 90.438
MDL nummer MFCD00003478
InChI nøgle UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC navn sodium;chlorite
SMIL [O-]Cl=O.[Na+]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Sodium Chlorite
Mængde 1 kg
Lineær formel NaClO2
Formel vægt 90.44g/mol
Grad Technical
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 80%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.