Få mere at vide
Sodium Chlorite, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15602650 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15602650 5 g 5g
15682640 100 g 100g
15692640 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15602650 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2441555G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Technical Grade, 80%
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-19-2
Molekylær formel ClNaO2
Molekylvægt (g/mol) 90.438
MDL nummer MFCD00003478
InChI nøgle UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC navn sodium;chlorite
SMIL [O-]Cl=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chlorite
Mængde 5 g
Lineær formel NaClO2
Formel vægt 90.44g/mol
Grad Technical
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 80%