Få mere at vide
Sodium Chlorite, Anhydrous, Flakes, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528834 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15528834 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15528834 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. V04407
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A grade of chemicals for laboratory use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chlorite
Navn note Anhydrous
CAS 7758-19-2
Fysisk form Flakes
Mængde 500 g
Molekylær formel ClNaO2
Synonym sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
InChI nøgle UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [O-]Cl=O.[Na+]
IUPAC navn sodium;chlorite
Molekylvægt (g/mol) 90.438
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Formel vægt 90.44
Procent renhed ≥79%
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle