Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chlorite |
| Smeltepunkt | 180,0 °C til 200,0 °C |
| Navn note | Ustabiliseret |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 80% |
| Molekylær formel | ClNaO2 |
| Lineær formel | NaClO2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium chlorite, unstabilized
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite, Sodium carbonate, Sodium chlorate, Sodium hydroxide