Få mere at vide
Natriumchlorit, 80%, rent, ustabiliseret
Artikelnummer. 10377813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10377813 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10082870 5 g Glasflaske 5g
10420691 500 g Glasflaske 500g
13408488 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10377813 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223230025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3030.00 DKK
    2843.33 DKK / 2.5kg
    Spare 186.67 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Natriumchlorit, 80%, ClNaO2, CAS Number-7758-19-2, 7647-14-5, unii-g538ebv4vf, alcid LD, neo silox d, klorsyre, natriumsalt, caswell nr. 755, natriumchlorit, texton, natriumchlorit, tekstil, chlorit natrium, 500g, CHEBI:78667, White, 231-836-6, 05.603; 09,423; 11,481; 13.280, 90,44, Ren | CAS: 7758-19-2 | ClNaO2 | 90,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-19-2 , 7647-14-5
MDL nummer MFCD00003478
InChI nøgle UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC navn natrium; chlorit
SMIL [O-]Cl=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chlorite
Smeltepunkt 180,0 °C til 200,0 °C
Navn note Ustabiliseret
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 75% min. (Iodometri)
Molekylær formel ClNaO2
Lineær formel NaClO2
Fieser 05,603; 09,423; 11,481; 13,280
Merck Index 15, 8735
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 572 g/L (20 °C)
Molekylvægt (g/mol) 90.44
Formel vægt 90.44
Procent renhed 80%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium chlorite, unstabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite, Disodium carbonate