Få mere at vide
Sodium chlorite, 80%, pure, unstabilized
Artikelnummer. 10082870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082870 5 g Glasflaske 5g
10420691 500 g Glasflaske 500g
10377813 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
13408488 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10082870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223230050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Sodium chlorite, 80%, ClNaO2, CAS Number-7758-19-2, 7647-14-5, unii-g538ebv4vf, alcide ld, neo silox d, chlorous acid, sodium salt, caswell no. 755, sodiumchlorite, textone, sodium chlorite, textile, chlorite sodium, 500g, CHEBI:78667, White, 231-836-6, 05,603; 09,423; 11,481; 13,280, 90.44, Pure | CAS: 7758-19-2 | ClNaO2 | 90.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-19-2 , 7647-14-5
MDL nummer MFCD00003478
InChI nøgle UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
IUPAC navn natrium; chlorit
SMIL [O-]Cl=O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chlorite
Smeltepunkt 180.0°C to 200.0°C
Navn note Unstabilized
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 75% min. (Iodometry)
Molekylær formel ClNaO2
Lineær formel NaClO2
Fieser 05,603; 09,423; 11,481; 13,280
Merck Index 15, 8735
Opløselighedsinformation Solubility in water: 390g/L (17°C).
Molekylvægt (g/mol) 90.44
Formel vægt 90.44
Procent renhed 80%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium chlorite, unstabilized
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.