missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Natriumchlorid USP GenAR Pulver, Macron Fine Chemicals™

Artikelnummer. 15508424
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
POLYSTORMOR; 500 g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15508424

Brand: Avantor Macron 754004

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Molekylær formel ClNa
MDL nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[Cl-]
IUPAC navn natrium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vægt 58.44
Grad USP
Emballage POLYSTORMOR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium chloride
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.