Få mere at vide
Natriumklorid, ULTREX™ Ultrapure Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518324 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
100 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15518324
Brand: Avantor J.T.Baker 492405
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
CAS 7647-14-5
Mængde 100 g
Molekylær formel ClNa
MDL nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[Cl-]
IUPAC navn natriumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vægt 58.44
Grad ULTREX™ Ultrapure Reagens
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.16kg