Få mere at vide
Sodium chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11348567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348567 25 g 25g
11425050 5 g 5g
11338567 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035716.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7647-14-5 | ClNa | 58.44 g/mol
Natriumchlorid er meget udbredt som fødevaretilsætningsstof og konserveringsmiddel. Det anvendes i Chloralkali-processen til fremstilling af klor og natriumhydroxid i Solvay proces til fremstilling af natriumcarbonat og calciumchlorid, i Mannheim-processen og i Hargreaves-processen til fremstilling af natriumsulfat og saltsyre. Det bruges til fremstilling af natriumchlorat, blødgøring af vand og afisning af vejbaner. Yderligere bruges det i flere industrier som farmaceutisk, tekstil, farvning, gummifødevarer og landbrug. Det bruges til forarbejdning af stål, kobber, vanadium og andre metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC navn natriumchlorid
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1413°C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
pH 6 til 9
Fysisk form Perler
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,8599
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ammonia.
Formel vægt 58.44
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.5442
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.165 g/mL