Få mere at vide
Natriumchlorid, TraceSELECT™ , til sporanalyse,≥ 99,999 % (metalbasis), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterTekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1,465°C (1,013 hPa) |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Smeltepunkt | 800°C |
| CAS | 7647-14-5 |
| Farve | Farveløs |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| pH | 7 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | ClNa |
| Lineær formel | NaCl |
| Vis mere |