Få mere at vide
Sodium chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15625350 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15625350 25 g 25g
15615350 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15625350 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 3897925G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC navn sodium chloride
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Mængde 25 g
Lineær formel NaCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Formel vægt 58.44g/mol
Procent renhed ≥99.99% (metals basis)
Grad TraceSELECT
Damptryk 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa