Få mere at vide
Natriumchloridopløsning, 30 g/l, Chem-Lab
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne natriumchlorid-standardopløsning indeholder en præcis koncentration på 30 g/l NaCl pr. liter vand. Det bruges til at verificere nøjagtigheden af saltholdighedsbestemmelser og til at kalibrere udstyr, der bruges i disse bestemmelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Polyethylen |
| CAS | 7647-14-5, 7732-18-5 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 1.02g/mL |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | ClNa |
| Koncentration | 30 g/L |
| MDL nummer | MFCD00003477 |
| Farve | Farveløs |
| pH | 6 til 8 |
| Vis mere |