Få mere at vide
Natriumchloridopløsning, 0,1M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15624920 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 15624920
Brand: Honeywell-Fluka 352751L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, 0,1 M NaCl (0,1 N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC navn natriumchlorid
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride solution
Mængde 1 L
Lineær formel NaCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Formel vægt 58.44g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1M