Få mere at vide
Natriumchlorid, ReagentPlus™ , Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
500g
5kg
Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | NaCl |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| IUPAC navn | sodium chloride |
| Formel vægt | 58.44g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ReagentPlus |