Få mere at vide
Natriumchlorid, ReagentPlus™ , Honeywell™
Artikelnummer. 15648140 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 15648140
Brand: Honeywell Research Chemicals S96251KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Mængde 1 kg
Lineær formel NaCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC navn natrium; chlorid
Formel vægt 58.44g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ReagentPlus