Få mere at vide
Natriumchlorid, puriss. pa, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | NaCl |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| IUPAC navn | natrium; chlorid |
| Formel vægt | 58.44g/mol |
| Procent renhed | ≥99.5% (AT) |
| Grad | puriss. pa |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium chloride