Få mere at vide
Natriumklorid, puriss. p.a., Solstice
Artikelnummer. 15626770
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15626770 1 kg 1kg
15636770 500 g 500g
15646770 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15626770 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 713801KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00 DKK
    341.03 DKK / 1kg
    Spare 43.97 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Puriss. pa,≥ 99,5 % (AT )
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Mængde 1 kg
Lineær formel NaCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58,44 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (AT)
Grad puriss. pa