Få mere at vide
Natriumchlorid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072027 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15663410
Brand: Honeywell-Fluka 31434500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 500 g
Lineær formel NaCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Opløselighedsinformation Soluble in water, 100mg/mL
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. pa