Få mere at vide
Natriumchlorid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Chloride |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | NaCl |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water, 100mg/mL |
| IUPAC navn | natrium; chlorid |
| Formel vægt | 58.44g/mol |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Vis mere |