Få mere at vide
Natriumchlorid, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1,465°C |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium chloride |
| Smeltepunkt | 801°C (literature) |
| Navn note | Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Mængde | 4 x 5 kg |
| Lineær formel | NaCl |
| Beilstein | 3534976 |
| IUPAC navn | natrium; chlorid |
| Formel vægt | 58.44 |
| Vis mere |