Få mere at vide
Natriumchlorid, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Artikelnummer. 15623410
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15623410 1 kg -
15663410 500 g 500g
15693410 6 x 500 g Pakke med 6
15673410 5 kg 5kg
15683410 6 x 1 kg Pakke med 6
15653410 4 x 5 kg Pakke med 4
15633410 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15623410 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 314341KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 DKK
    129.41 DKK / 1kg
    Spare 233.59 DKK
    64% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 1 kg
Lineær formel NaCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, 100 mg/ml
IUPAC navn natrium; chlorid
Formel vægt 58,44 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Sodium chloride