Få mere at vide
Natriumchlorid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., USP 99,0-100,5 % (beregnet for det tørrede stof),≤ 0,00002 % Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681300 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
32 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
25kg
32kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15681300
Brand: Honeywell-Fluka 134231KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP 99,0-100,5 % (beregnet for det tørrede stof),≤ 0,00002% Al
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP
Mængde 1 kg
Lineær formel NaCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44g/mol
Procent renhed 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grad puriss.