Få mere at vide
Natriumchlorid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., USP 99,0-100,5 % (beregnet for det tørrede stof),≤ 0,00002 % Al, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
10 kg
25 kg
32 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
25kg
32kg
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Chloride |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.,BP, USP |
| Mængde | 6 x 1 kg |
| Lineær formel | NaCl |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | natrium; chlorid |
| Formel vægt | 58.44 |
| Procent renhed | 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Grad | puriss. |