Få mere at vide
Natriumklorid, rent, ca. 26% opløsning i vand
Artikelnummer. 10710945 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10710945 1 L Glasflaske 1 L
10370244 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10710945 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 387640010
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
CAS 7647-14-5, 7732-18-5
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.202
Tæthed 1.2020g/mL
Molekylær formel ClNa
Lineær formel NaCl
MDL nummer MFCD00003477
Merck Index 15,8734
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[Cl-]
IUPAC navn natrium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vægt 58.44
Procent renhed ∼26%
Grad Ren
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 25 to 28%