Få mere at vide
Natriumchlorid, Puratronic™, 99,998% (metalbasis)
Artikelnummer. 11377017
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377017 25 g 25g
11387017 100 g 100g
11397017 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010862.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7647-14-5 ∣ ClNa ∣ 58,44 g/mol
Natriumchlorid anvendes bredt som fødevaretilsætningsstof og som konserveringsmiddel. Det anvendes i kloralkaliprocessen til fremstilling af klor og natriumhydroxid, i Solvay processen med produktion af natriumcarbonat og calciumchlorid, i Mannheim-processen og i Hargreaves-processen til produktion af natriumsulfat og saltsyre. Det anvendes til fremstilling af natriumchlorat, vandblødgøring og afisning af veje. Derudover anvendes det i flere industrier som farmaceutisk, tekstil, farvning, gummifødevarer og landbrug. Det anvendes i forarbejdning af stål, kobber, vanadium og andre metaller.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Kogepunkt 1413 °C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.5442
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvide krystaller
Analyseprocentområde 99,998% (metalbasis)
Tæthed 2,165 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol og ammoniak.
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44
Procent renhed 100%
Grad Ubedømt