Få mere at vide
Gibco™ Natriumchlorid (NaCl) opløsninger, 0,1 2,–0 M
Artikelnummer. p-200003982
Mængde:
5 l
20 l
200 l
Emballage:
Prøve
Tote
Tromme
Koncentration:
0,1 mio.
0,2 mio.
0,5 mio.
1,0 mio.
2,0 mio.
Artikelnummer. 18014060
Brand: Gibco™ A5792201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco Natriumchlorid (NaCl) opløsninger er sterilfiltreret, pakket i bioprocesbeholdere og klar til brug. Sourcing af NaCl-løsninger kan hjælpe med at strømline din bufferpræparation, så du kan fokusere på yderligere kritiske trin i dine biofarmaceutiske processer.
Vi blander compendial-grade natriumchlorid (NaCl) med det samme bulkvand, der bruges i vores Gibco Vand til injektion (WFI) til cellekultur for at producere løsninger, der opfylder de strengeste forventninger fra medicinal-, biofarma- og diagnostikindustrien. NaCl-opløsninger fremstilles til cGMP (21CFR820) og ISO 13485-standarder, der fremmer ensartethed og bekvemmelighed for alle stadier af bioprocessing pipeline.
Produktegenskaber:
• Flere tilgængelige koncentrationer (0,1 M, 0,2 M, 0,5 M, 1,0 M, 2,0 M)
• Fås i en række pakkestørrelser (5 L, 20 L, 200 L)
• Etablerede produkter med faste specifikationer er klar til bestilling
• Fremstillet til ISO og cGMP-standarder for at imødekomme de strenge forventninger fra stærkt regulerede industrier
• Let tilgængelig dokumentation for fremskyndet kvalificering
Brugerfordele:
•Letter de tidskrav, der er dedikeret til intern bufferforberedelse
• Reducerer den nødvendige plads til opbevaring af udstyr
• Strømliner interne kromatografiprocesser relateret til formulering, hydrering, testning og validering
• Opfylder workflow-behov for alle stadier af biologisk udvikling og fremstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Farve Klar
Koncentration 0,1 mio.
pH 4.5–8.0
Fysisk form Væske
Mængde 5 l
Formulering 0.1 M NaCl
Emballage Prøve
Sterilitet Sterile-filtered
Certificeringer/compliance GMP - 21 CFR 820, ISO 13485
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Endotoksin niveau ≤ 1.0 EU/mL
Osmolalitet 167–207 mOsm/kg
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.