Få mere at vide
Gibco™ Natriumchlorid (NaCl) opløsninger, 0,1 2,–0 M
Beskrivelse
Vi blander compendial-grade natriumchlorid (NaCl) med det samme bulkvand, der bruges i vores Gibco Vand til injektion (WFI) til cellekultur for at producere løsninger, der opfylder de strengeste forventninger fra medicinal-, biofarma- og diagnostikindustrien. NaCl-opløsninger fremstilles til cGMP (21CFR820) og ISO 13485-standarder, der fremmer ensartethed og bekvemmelighed for alle stadier af bioprocessing pipeline.
Produktegenskaber:
• Flere tilgængelige koncentrationer (0,1 M, 0,2 M, 0,5 M, 1,0 M, 2,0 M)
• Fås i en række pakkestørrelser (5 L, 20 L, 200 L)
• Etablerede produkter med faste specifikationer er klar til bestilling
• Fremstillet til ISO og cGMP-standarder for at imødekomme de strenge forventninger fra stærkt regulerede industrier
• Let tilgængelig dokumentation for fremskyndet kvalificering
Brugerfordele:
•Letter de tidskrav, der er dedikeret til intern bufferforberedelse
• Reducerer den nødvendige plads til opbevaring af udstyr
• Strømliner interne kromatografiprocesser relateret til formulering, hydrering, testning og validering
• Opfylder workflow-behov for alle stadier af biologisk udvikling og fremstilling
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Chloride |
| Farve | Klar |
| Koncentration | 2,0 mio. |
| pH | 4.5–8.0 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 200 l |
| Formulering | 2.0 M NaCl |
| Emballage | Tromme |
| Sterilitet | Sterile-filtered |
| Certificeringer/compliance | GMP - 21 CFR 820, ISO 13485 |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.