Få mere at vide
Gibco™ Natriumchlorid (NaCl) opløsninger, 0,1 2,–0 M
Artikelnummer. 18014060
Mængde:
5 L
20 L
200 L
Emballage:
Prøve
Tote
Tromme
Koncentration:
0.1 M
0.2 M
0.5 M
1.0 M
2.0 M
Artikelnummer. 18014060
Brand: Gibco™ A5792201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco Natriumchlorid (NaCl) opløsninger er sterilfiltreret, pakket i bioprocesbeholdere og klar til brug. Sourcing af NaCl-løsninger kan hjælpe med at strømline din bufferpræparation, så du kan fokusere på yderligere kritiske trin i dine biofarmaceutiske processer.
Vi blander compendial-grade natriumchlorid (NaCl) med det samme bulkvand, der bruges i vores Gibco Vand til injektion (WFI) til cellekultur for at producere løsninger, der opfylder de strengeste forventninger fra medicinal-, biofarma- og diagnostikindustrien. NaCl-opløsninger fremstilles til cGMP (21CFR820) og ISO 13485-standarder, der fremmer ensartethed og bekvemmelighed for alle stadier af bioprocessing pipeline.
Produktegenskaber:
• Flere tilgængelige koncentrationer (0,1 M, 0,2 M, 0,5 M, 1,0 M, 2,0 M)
• Fås i en række pakkestørrelser (5 L, 20 L, 200 L)
• Etablerede produkter med faste specifikationer er klar til bestilling
• Fremstillet til ISO og cGMP-standarder for at imødekomme de strenge forventninger fra stærkt regulerede industrier
• Let tilgængelig dokumentation for fremskyndet kvalificering
Brugerfordele:
•Letter de tidskrav, der er dedikeret til intern bufferforberedelse
• Reducerer den nødvendige plads til opbevaring af udstyr
• Strømliner interne kromatografiprocesser relateret til formulering, hydrering, testning og validering
• Opfylder workflow-behov for alle stadier af biologisk udvikling og fremstilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Chloride
Farve Klar
Koncentration 0.1 M
pH 4.5–8.0
Fysisk form Væske
Mængde 5 L
Formulering 0.1 M NaCl
Emballage Prøve
Sterilitet Sterile-filtered
Certificeringer/compliance GMP - 21 CFR 820, ISO 13485
Steriliseringsmetode 0,2μ m Sterilfiltreret
Endotoksin niveau ≤ 1.0 EU/mL
Osmolalitet 167–207 mOsm/kg
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis