Få mere at vide
Natriumklorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477872 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 11477872
Brand: MP Biomedicals 0215257590
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Almindeligvis brugt i biokemiske applikationer, herunder som en tæthedsgradient. Natriumklorid, MP Biomedicals findes bredt i naturen og anses for at være et væsentligt næringsstof. Overskydende mængder kan ødelægge elektrolytbalancen og forårsage død hos de fleste dyr
En salt-is-blanding i forholdet ca. 33 g natriumchlorid til 100 g is (kl.− °1 C) vil falde i temperatur til så lavt som− °21 C, afhængig af omrøringshastigheden og størrelsen på isstykkerne.
Natriumchlorid bruges i en lang række biokemiske anvendelser, herunder:
  • Intravenøse væsker (normalt saltvand er 0,9 % w/v i vand)
  • Tæthedsgradienter
  • Et fortyndingsmiddel til at øge ionstyrken i buffere eller dyrkningsmedier
  • I udsaltningsprocedurer i isolering af DNA
  • I høje koncentrationer, til konservering af fødevarer (da bakterier ikke kan vokse under høje saltforhold)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Solubility in water is decreased by HCl; almost insoluble in concentrated HCl. Aqueous solutions has a neutral pH (6.7 - 7.3).
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44
Grad ACS