Få mere at vide
Natriumchlorid, molekylærbiologiske reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11486611 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 11486611
Brand: MP Biomedicals 0219484801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i en lang række biokemiske anvendelser. Natriumchlorid, molekylærbiologiske reagenskvalitet, MP Biomedicals er et vigtigt næringsstof, der findes bredt i naturen. Det bruges som en bufferkomponent, i udfældning og kemisk sekventering af DNA, i chr
Natriumchlorid bruges i en lang række biokemiske anvendelser, herunder:
  • Intravenøse væsker (normalt saltvand er 0,9 % w/v i vand10)
  • Tæthedsgradienter
  • Et fortyndingsmiddel til at øge ionstyrken i buffere eller dyrkningsmedier
  • I udsaltningsprocedurer i isolering af DNA
  • I høje koncentrationer til konservering af fødevarer, da bakterier ikke kan vokse under høje saltforhold
En salt-is-blanding i forholdet ca. 33 g natriumchlorid til 100 g is (kl.− °1 C) vil falde i temperatur til så lavt °som &minus'21 C, afhængigt af omrøringshastigheden og størrelsen af isstykkerne. Overskydende mængder af natriumchlorid kan ødelægge elektrolytbalancen og forårsage død hos de fleste dyr, inklusive mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Almost insoluble in concentrated HCl.
IUPAC navn natrium; chlorid
Formel vægt 58.44g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad Molekylær biologi
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.