Få mere at vide
Natriumchlorid, molekylærbiologiske reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476611 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476611 500 g -
11486611 1 kg 1kg
11496611 5 kg -
11406621 10 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11476611 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02194848.5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i en lang række biokemiske anvendelser. Natriumchlorid, molekylærbiologiske reagenskvalitet, MP Biomedicals er et vigtigt næringsstof, der findes bredt i naturen. Det bruges som en bufferkomponent, i udfældning og kemisk sekventering af DNA, i chr
Natriumchlorid bruges i en lang række biokemiske anvendelser, herunder:
  • Intravenøse væsker (normalt saltvand er 0,9 % w/v i vand10)
  • Tæthedsgradienter
  • Et fortyndingsmiddel til at øge ionstyrken i buffere eller dyrkningsmedier
  • I udsaltningsprocedurer i isolering af DNA
  • I høje koncentrationer til konservering af fødevarer, da bakterier ikke kan vokse under høje saltforhold
En salt-is-blanding i forholdet ca. 33 g natriumchlorid til 100 g is (kl.− °1 C) vil falde i temperatur til så lavt °som &minus'21 C, afhængigt af omrøringshastigheden og størrelsen af isstykkerne. Overskydende mængder af natriumchlorid kan ødelægge elektrolytbalancen og forårsage død hos de fleste dyr, inklusive mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (357mg/mL at 25°C; 384mg/mL at 100°C), glycerol (100mg/mL); very slightly soluble in ethanol. Almost insoluble in concentrated HCl.
IUPAC navn natriumchlorid
Formel vægt 58.44g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad Molekylær biologi