Få mere at vide
Natriumchlorid, opfylder analytiske specifikationer af Ph.Eur, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11904061 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11904061 5 kg Plast pulver krukke 5kg
1 options
Artikelnummer. 11904061 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/3161/65
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
ClNa, CAS-nummer-7647-14-5, salt, natriumchlorid-nacl, halit, almindeligt salt, bordsalt, natriumchlorid, dendritis, saltvand, purex, stensalt, 5 kg, 1461 grader.C, CHEBI:26710, Hvid, 58,44g/mol, FAPSAWRIFFOFFAZ sodium-HFFFSIZI; 801 grader C, 3477, Plastpulverbeholder, 5,0 til 8,0, fast, 5234
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1461°C
Smeltepunkt 801°C
CAS 7647-14-5
Farve Hvid
pH 5.0 to 8.0
Fysisk form Fast stof
Mængde 5 kg
Molekylær formel ClNa
MDL nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[Cl-]
IUPAC navn natriumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vægt 58.44g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1mmHg 865