Få mere at vide
Natriumchlorid, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15368426 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. 15368426
Brand: Avantor J.T.Baker 362705
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kogepunkt 1413°C
Kemisk navn eller materiale Sodium chloride
Smeltepunkt 801°C
CAS 7647-14-5
Farve Farveløs
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2.5 kg
Molekylær formel ClNa
MDL nummer MFCD00003477
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[Cl-]
IUPAC navn natriumchlorid
Molekylvægt (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formel vægt 58.44
Tæthed 2.165g/cm3